Documentos Principais
ADVH996BDAAD
AChemBlock
2-(thietan-3-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.18
Número MDL:
Iupac Name
2-(thietan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c6-5(7)1-4-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
chave InChI
GPJDZMWQGWVIDL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s80043-2-thietan-3-yl-acetic-acid.html
Synonym
2-(thietan-3-yl)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s80043-2-thietan-3-yl-acetic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)