Documentos Principais
ADVH996BD778
AChemBlock
1-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)ethanone; hemioxalate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
370.41
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)ethan-1-one hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H12N2O.C2H2O4/c2*1-6(10)9-4-7(5-9)2-8-3-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
HXALZWOQIYICPV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u102723-1-2-6-diazaspiro-3-3-heptan-2-yl-ethanone-hemioxalate.html
Synonym
1-(2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)ethan-1-one hemioxalate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u102723-1-2-6-diazaspiro-3-3-heptan-2-yl-ethanone-hemioxalate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)