Documentos Principais
ADVH996BD5DB
AChemBlock
1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.38
Número MDL:
Iupac Name
(E)-heptadeca-1,9-dien-4,6-diyn-3-ol
Inchi Code
1S/C17H24O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)4-2/h4,10-11,17-18H,2-3,5-9,12H2,1H3/b11-10+
chave InChI
UGJAEDFOKNAMQD-ZHACJKMWSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless Oil
Product Link
https://www.achemblock.com/u106239-1-9-heptadecadiene-4-6-diyn-3-ol.html
Synonym
1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106239-1-9-heptadecadiene-4-6-diyn-3-ol.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)