Documentos Principais
ADVH98DE650E
AChemBlock
azetidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
azetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8N2O2S.ClH/c4-8(6,7)3-1-5-2-3;/h3,5H,1-2H2,(H2,4,6,7);1H
chave InChI
HLFSKAALRXWDTD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w165402-azetidine-3-sulfonamide-hydrochloride.html
Synonym
azetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w165402-azetidine-3-sulfonamide-hydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)