Documentos Principais
ADVH98732F5D
AChemBlock
(6-chloro-1H-indol-3-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.64
Número MDL:
Iupac Name
(6-chloro-1H-indol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-3,5,12H,4,11H2
chave InChI
NQOGRCNBNZOBAV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u134893-6-chloro-1h-indol-3-yl-methanamine.html
Synonym
(6-chloro-1H-indol-3-yl)methanamine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u134893-6-chloro-1h-indol-3-yl-methanamine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)