Documentos Principais
ADVH97EBCC5E
AChemBlock
4H-pyrrolo[3,2-d]thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.18
Número MDL:
Iupac Name
6H-pyrrolo[3,2-d][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N2O2S/c9-6(10)4-1-3-5(8-4)11-2-7-3/h1-2,8H,(H,9,10)
chave InChI
LDFOPBTWMRPREB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/s87062-4h-pyrrolo-3-2-d-thiazole-5-carboxylic-acid.html
Synonym
4h-pyrrolo[3,2-d]thiazole-5-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87062-4h-pyrrolo-3-2-d-thiazole-5-carboxylic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)