Documentos Principais
ADVH95EC9C4F
AChemBlock
3-methylazetidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
85.11
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C4H7NO/c1-3-2-5-4(3)6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
XYAPRMQTKAOTJZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
Synonym
3-methylazetidin-2-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)