Documentos Principais
ADVH94547E08
AChemBlock
ethyl 4-hydroxy-7-methoxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.28
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-7-methoxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO4/c1-4-19-14(17)10-7-15-12-8(2)11(18-3)6-5-9(12)13(10)16/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
NCKHXYXGTXKGGS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t97591-ethyl-4-hydroxy-7-methoxy-8-methylquinoline-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-hydroxy-7-methoxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97591-ethyl-4-hydroxy-7-methoxy-8-methylquinoline-3-carboxylate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)