Documentos Principais
ADVH94547A01
AChemBlock
N-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-3-(ethyl((1r,4r)-4-((2-methoxyethyl)(methyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-methyl-5-(3-morpholinoprop-1-ynyl)benzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
605.82
Iupac Name
3-(ethyl((1r,4r)-4-((2-methoxyethyl)(methyl)amino)cyclohexyl)amino)-N-((2-hydroxy-4,6-dimethylpyridin-3-yl)methyl)-2-methyl-5-(3-morpholinoprop-1-yn-1-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C35H51N5O4/c1-7-40(30-12-10-29(11-13-30)38(5)15-18-43-6)33-23-28(9-8-14-39-16-19-44-20-17-39)22-31(27(33)4)34(41)36-24-32-25(2)21-26(3)37-35(32)42/h21-23,29-30H,7,10-20,24H2,1-6H3,(H,36,41)(H,37,42)/t29-,30-
chave InChI
XQFINGFCBFHOPE-WXUXXXNLSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100740-n-4-6-dimethyl-2-oxo-1-2-dihydropyridin-3-yl-methyl-3-ethyl-1r-4r-4-2-methoxyethyl-methyl-amino-cyclohexyl-amino-2-methyl-5-3-morpholinoprop-1-ynyl-benzamide.html
Synonym
n-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-3-(ethyl((1r,4r)-4-((2-methoxyethyl)(methyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-methyl-5-(3-morpholinoprop-1-yn-1-yl)benzamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100740-n-4-6-dimethyl-2-oxo-1-2-dihydropyridin-3-yl-methyl-3-ethyl-1r-4r-4-2-methoxyethyl-methyl-amino-cyclohexyl-amino-2-methyl-5-3-morpholinoprop-1-ynyl-benzamide.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)