Documentos Principais
ADVH94547753
AChemBlock
N-(5-bromopyridin-3-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
313.17
Número MDL:
Iupac Name
N-(5-bromo-3-pyridinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2S/c12-9-6-10(8-13-7-9)14-17(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H
chave InChI
XLJAZXQDSCVIJT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t98292-n-5-bromopyridin-3-yl-benzenesulfonamide.html
Synonym
n-(5-bromopyridin-3-yl)benzenesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98292-n-5-bromopyridin-3-yl-benzenesulfonamide.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)