Documentos Principais
ADVH94547271
AChemBlock
(E)-2-methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]phenol
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9-6-7(2-3-8(9)11)4-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3/b5-4+
chave InChI
XVXCSPJSXIUNQJ-SNAWJCMRSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t101695-e-2-methoxy-4-2-nitrovinyl-phenol.html
Synonym
(e)-2-methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101695-e-2-methoxy-4-2-nitrovinyl-phenol.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)