Documentos Principais
ADVH7F3828D3
AChemBlock
4-chloro-3-fluoro-2,6-diiodophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
398.34
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-fluoro-2,6-diiodophenol
Inchi Code
1S/C6H2ClFI2O/c7-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)8/h1,11H
chave InChI
YMGXVCKQWUFUDF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69432-4-chloro-3-fluoro-2-6-diiodophenol.html
Synonym
4-chloro-3-fluoro-2,6-diiodophenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69432-4-chloro-3-fluoro-2-6-diiodophenol.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)