Documentos Principais
ADVH7F380D43
AChemBlock
3,5-Diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-9-5-8(6-10(15)7-9)13(18)16-11-3-1-2-4-12(11)17/h1-7,17H,14-15H2,(H,16,18)
chave InChI
RIDFXCJZVPLORI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Synonym
3,5-diamino-n-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)