Documentos Principais
ADVH7F37FC46
AChemBlock
N2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.25
Número MDL:
Iupac Name
N~2~-methyl-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-10-8-11-6-3-2-5(9)4-7(6)12-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
AETGNFZQUIMJCQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
dark gray powder
Product Link
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
Synonym
n2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)