Documentos Principais
ADVH7F37F4A0
AChemBlock
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.66
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3/c1-15-9-3-2-7(11)4-6(9)5-8(12)10(13)14/h2-4,8H,5,12H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
GYEARKBBUBYION-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28775-5-chloro-2-methoxy-dl-phenylalanine.html
Synonym
2-amino-3-(5-chloro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28775-5-chloro-2-methoxy-dl-phenylalanine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)