Documentos Principais
ADVH7F37D6D1
AChemBlock
1-N-Boc-4-fluoropiperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18FNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
DJLUMPJNBNIWSM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23501-1-n-boc-4-fluoropiperidine.html
Synonym
tert-butyl 4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23501-1-n-boc-4-fluoropiperidine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)