Documentos Principais
ADVH7F37D6A4
AChemBlock
Methyl 3-amino-3-(2-bromophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
294.58
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(2-bromophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2.ClH/c1-14-10(13)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
chave InChI
JIOZZMPFORLQQJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23007-methyl-3-amino-3-2-bromophenyl-propanoate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 3-amino-3-(2-bromophenyl)propanoate hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23007-methyl-3-amino-3-2-bromophenyl-propanoate-hydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)