Documentos Principais
ADVH7F37D666
AChemBlock
1-Boc-3-cyclohexyl-piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.4
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclohexyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-10-9-16-13(11-17)12-7-5-4-6-8-12/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
KYRDQEBDGNCFSC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m22601-1-boc-3-cyclohexyl-piperazine.html
Synonym
tert-butyl 3-cyclohexylpiperazine-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22601-1-boc-3-cyclohexyl-piperazine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)