Documentos Principais
ADVH7F37CD5F
AChemBlock
tert-butyl 4,6,7,8-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]azepine-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,6,7,8-tetrahydropyrazolo[4,3-c]azepine-5(4H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-6-4-5-10-9(8-15)7-13-14-10/h7H,4-6,8H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
YLXHJXZYMMSUOB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t93677-tert-butyl-4-6-7-8-tetrahydro-2h-pyrazolo-4-3-c-azepine-5-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 2,6,7,8-tetrahydropyrazolo[4,3-c]azepine-5(4h)-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93677-tert-butyl-4-6-7-8-tetrahydro-2h-pyrazolo-4-3-c-azepine-5-carboxylate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)