Documentos Principais
ADVH7F37C62C
AChemBlock
Fmoc-2-methyl-D-homophenylalanine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
415.49
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-(2-methylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C26H25NO4/c1-17-8-2-3-9-18(17)14-15-24(25(28)29)27-26(30)31-16-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m1/s1
chave InChI
JDBBDZBLYYOZAW-XMMPIXPASA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t94694-fmoc-2-methyl-d-homophenylalanine.html
Synonym
(r)-2-((((9h-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(o-tolyl)butanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94694-fmoc-2-methyl-d-homophenylalanine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)