Documentos Principais
ADVH49B828FA
AChemBlock
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.68
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-8(11)9-4-2-7(3-5-9)10-6-9;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
chave InChI
MPYZLBCZAFKMGN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s84938-methyl-2-azabicyclo-2-2-2-octane-4-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s84938-methyl-2-azabicyclo-2-2-2-octane-4-carboxylate-hydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)