Documentos Principais
ADVH49B82623
AChemBlock
methyl 4-[(E)-hydroxyiminomethyl]benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-10-12/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
LCTOGOXOYKDRNN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s78731-methyl-4-e-hydroxyiminomethyl-benzoate.html
Synonym
methyl (e)-4-((hydroxyimino)methyl)benzoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78731-methyl-4-e-hydroxyiminomethyl-benzoate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)