Documentos Principais
ADVH1F1C5EA8
AChemBlock
methyl 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
303.36
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H21NO4/c1-21-14(19)16-7-9-17(12-16,10-8-16)18-15(20)22-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-6H,7-12H2,1H3,(H,18,20)
chave InChI
QSIYAOXAXAQUPE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49103-methyl-4-benzyloxy-carbonyl-amino-bicyclo-2-2-1-heptane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49103-methyl-4-benzyloxy-carbonyl-amino-bicyclo-2-2-1-heptane-1-carboxylate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)