Documentos Principais
ADVH14DBE8FA
AChemBlock
2-bromo-1-(pyrimidin-4-yl)ethanone HBr
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
281.93
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-1-(4-pyrimidinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-1-2-8-4-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H
chave InChI
MURXITKQFQHWJW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/p51516-2-bromo-1-pyrimidin-4-yl-ethanone-hbr.html
Synonym
2-bromo-1-(pyrimidin-4-yl)ethan-1-one hydrobromide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51516-2-bromo-1-pyrimidin-4-yl-ethanone-hbr.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)