Documentos Principais
ADVH14DBE784
AChemBlock
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
282.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-nitro-2-phenyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O4/c18-15(19)11-6-10-7-12(9-4-2-1-3-5-9)16-14(10)13(8-11)17(20)21/h1-8,16H,(H,18,19)
chave InChI
VJPDDMKAPSYDDQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
Synonym
7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51144-7-nitro-2-phenyl-1h-indole-5-carboxylic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)