Documentos Principais
ADVH14DBE68B
AChemBlock
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
Iupac Name
3-[1-(tert-butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-8-7-13(10-17)11-5-4-6-12(9-11)14(18)19/h4-6,9,13H,7-8,10H2,1-3H3,(H,18,19)
chave InChI
KDPXLUYKVYWQEQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow Semi-solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k13452-3-1-tert-butoxycarbonyl-pyrrolidin-3-yl-benzoic-acid.html
Synonym
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl)benzoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k13452-3-1-tert-butoxycarbonyl-pyrrolidin-3-yl-benzoic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)