Documentos Principais
ADVH14DBE678
AChemBlock
(2R,3S,11bS)-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
319.44
Número MDL:
Iupac Name
(2R,3S,11bS)-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol
Inchi Code
1S/C19H29NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16-17,21H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-,17+/m0/s1
chave InChI
WEQLWGNDNRARGE-BHYGNILZSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-Yellow Solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k13430-2r-3s-11bs-3-isobutyl-9-10-dimethoxy-1-3-4-6-7-11b-hexahydro-2h-pyrido-2-1-a-isoquinolin-2-ol.html
Synonym
(2r,3s,11bs)-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2h-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k13430-2r-3s-11bs-3-isobutyl-9-10-dimethoxy-1-3-4-6-7-11b-hexahydro-2h-pyrido-2-1-a-isoquinolin-2-ol.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)