Documentos Principais
ADVH14DBE58B
AChemBlock
methyl 4-methoxybicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-methoxybicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-13-9(12)10-3-6-11(14-2,7-4-10)8-5-10/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
TWHSJYNLZOOXJK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45144-methyl-4-methoxybicyclo-2-2-2-octane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 4-methoxybicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45144-methyl-4-methoxybicyclo-2-2-2-octane-1-carboxylate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)