Documentos Principais
ADVH14DBE2C5
AChemBlock
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-3-2-6-7(9)4-10-5-8(6)11/h2-5H,1H3
chave InChI
MDDCUEWRLKTNMK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Synonym
4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48094-4-bromo-1-methyl-1h-pyrrolo-2-3-c-pyridine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)