Documentos Principais
ADVH14DBE282
AChemBlock
4,4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H15F2N/c13-12(14)8-6-11(15,7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9,15H2
chave InChI
XZQMJXOUHSANAK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p46725-4-4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine.html
Synonym
4,4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46725-4-4-difluoro-1-phenylcyclohexan-1-amine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)