Documentos Principais
ADVH14DBDFD2
AChemBlock
trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid Potassium salt
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
potassium (1r,3r)-3-hydroxy-3-methylcyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H10O3.K/c1-6(9)2-4(3-6)5(7)8;/h4,9H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/t4-,6-;
chave InChI
OHCJVRHQYABSIO-AKTAWHDXSA-M
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50099-trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic-acid-potassium-salt.html
Synonym
potassium (1r,3r)-3-hydroxy-3-methylcyclobutane-1-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50099-trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic-acid-potassium-salt.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)