Documentos Principais
ADVH14DBDF8C
AChemBlock
2-(azetidin-1-yl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(azetidin-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-2-5-7-3-1-4-7/h1,3-5H2
chave InChI
SYJAYUXUKHRBID-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45336-2-azetidin-1-yl-acetonitrile.html
Synonym
2-(azetidin-1-yl)acetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45336-2-azetidin-1-yl-acetonitrile.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)