Documentos Principais
ADVH14DBDE98
AChemBlock
cis-2-Benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-7-11(10)14-13(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-,11+/m1/s1
chave InChI
ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
Synonym
(1r,2s)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)