Documentos Principais
ADVH14DBCF18
AChemBlock
8-Azido-1-octanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-azidooctan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H18N4/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-12-10/h1-9H2
chave InChI
JVWKLPMHGKKSEO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p35661-8-azido-1-octanamine.html
Synonym
8-azidooctan-1-amine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35661-8-azido-1-octanamine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)