Documentos Principais
ADVH14DBC4B2
AChemBlock
1-Boc-L-prolyl-L-alanine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.33
Número MDL:
Iupac Name
(2S)-2-({[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H22N2O5/c1-8(11(17)18)14-10(16)9-6-5-7-15(9)12(19)20-13(2,3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3,(H,14,16)(H,17,18)/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
CYRRXYLLNDVBCL-IUCAKERBSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38526-1-boc-l-prolyl-l-alanine.html
Synonym
(tert-butoxycarbonyl)-L-prolyl-L-alanine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38526-1-boc-l-prolyl-l-alanine.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)