Documentos Principais
ADVH14DBB732
AChemBlock
2-Amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
amino(3-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-7-4-2-3-6(5-7)8(10)9(11)12/h2-5,8H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
UMKVNPOZWRHJPM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36382-2-amino-2-3-methoxyphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-amino-2-(3-methoxyphenyl)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36382-2-amino-2-3-methoxyphenyl-acetic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)