Documentos Principais
ADVH14DBB105
AChemBlock
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.67
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10;/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3;1H
chave InChI
IKYSARHWTVLESZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white to off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p39138-2-amino-1-3-methoxyphenyl-ethanol-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39138-2-amino-1-3-methoxyphenyl-ethanol-hydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)