Documentos Principais
ADV638393544
AChemBlock
[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.71
Número MDL:
Iupac Name
[4-(ethoxycarbonyl)-1-piperidinyl]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO4.ClH/c1-2-15-10(14)8-3-5-11(6-4-8)7-9(12)13;/h8H,2-7H2,1H3,(H,12,13);1H
chave InChI
TZNPLQSBQFDISU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l21145-4-ethoxycarbonyl-piperidin-1-yl-acetic-acid-hydrochloride.html
Synonym
2-(4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21145-4-ethoxycarbonyl-piperidin-1-yl-acetic-acid-hydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)