Documentos Principais
ADV638391037
AChemBlock
methyl 6-bromo-2-(propan-2-yl)-2H-indazole-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
297.15
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-isopropyl-2H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-7(2)15-6-10-9(12(16)17-3)4-8(13)5-11(10)14-15/h4-7H,1-3H3
chave InChI
PIVQDVUHTABDHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14782-methyl-6-bromo-2-propan-2-yl-2h-indazole-4-carboxylate.html
Synonym
methyl 6-bromo-2-isopropyl-2h-indazole-4-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14782-methyl-6-bromo-2-propan-2-yl-2h-indazole-4-carboxylate.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)