Documentos Principais
ADV638390779
AChemBlock
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3.ClH/c8-5-3-7-6(10-4-5)1-2-9-7;/h1-4,9H,8H2;1H
chave InChI
MKNYEDUZVUDNIC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18497-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridin-6-amine-hydrochloride.html
Synonym
1h-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-amine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18497-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridin-6-amine-hydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)