Documentos Principais
ADV638390605
AChemBlock
(2S,4R)-1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
Número MDL:
Iupac Name
(2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-cyano-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-7(5-12)4-8(13)9(14)15/h7-8H,4,6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
MIVXQYMYEMUMKK-YUMQZZPRSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8831-2s-4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic-acid.html
Synonym
(2s,4r)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8831-2s-4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic-acid.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)