Documentos Principais
ADV412110304
AChemBlock
1-Benzylazetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.16
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10-7-12(8-10)6-9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,10H,6-8,11H2;2*1H
chave InChI
HSJBWUKPJLINKN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4642-1-benzylazetidin-3-amine-dihydrochloride.html
Synonym
1-benzylazetidin-3-amine dihydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4642-1-benzylazetidin-3-amine-dihydrochloride.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)