Documentos Principais
AC5H706BF20D
Accela ChemBio Inc.
N-Fmoc-L-serine Hydrate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
345.35
Número MDL:
Iupac Name
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C18H17NO5.H2O/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22);1H2/t16-;/m0./s1
chave InChI
RWWKTJDSARSZJL-NTISSMGPSA-N
temperatura de armazenamento
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY247317&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY247317.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)