Documentos Principais
AC5947207885
Accela ChemBio Inc.
8-Bromo-3-methylxanthine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-bromo-3-methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C6H5BrN4O2/c1-11-3-2(8-5(7)9-3)4(12)10-6(11)13/h1H3,(H,8,9)(H,10,12,13)
chave InChI
QTEQVEJOXGBDGI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY038324&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY038324.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)