Documentos Principais
AC5428452898
Accela ChemBio Inc.
4-Fluoro-2-(1-pyrrolidinyl)benzoic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.22
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c12-8-3-4-9(11(14)15)10(7-8)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
chave InChI
ZSCRFDMYNVSJCR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY030764&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY030764.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)