Documentos Principais
AC5428452587
Accela ChemBio Inc.
1-Aminocycloheptanecarboxylic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
1-aminocycloheptanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-8(7(10)11)5-3-1-2-4-6-8/h1-6,9H2,(H,10,11)
chave InChI
IINRZEIPFQHEAP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
+4 C
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY014105&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY014105.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)