Documentos Principais
AC5424074165
Accela ChemBio Inc.
5-Bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10BrNO3/c12-7-3-4-9(8(5-7)11(15)16)13-10(14)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
AKDQATMQWYORNA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY014980&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY014980.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)