Documentos Principais
AC5372912206
Accela ChemBio Inc.
3-Amino-2-(3,4-dichlorobenzyl)propanoic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.11
Número MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dichlorobenzyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c11-8-2-1-6(4-9(8)12)3-7(5-13)10(14)15/h1-2,4,7H,3,5,13H2,(H,14,15)
chave InChI
OWUCQTYNFQLYOY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019946&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY019946.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)