Documentos Principais
AC5372908505
Accela ChemBio Inc.
2-(Methylsulfonyl)benzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.25
Número MDL:
Iupac Name
[2-(methylsulfonyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-12(10,11)8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
chave InChI
NKOMETMTMXTMLP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY003362&attname=GoodsCode
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY003362.pdf
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)