Documentos Principais
AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
609.36
Número MDL:
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
chave InChI
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
temperatura de armazenamento
RT
Purity
24%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/39430-51-8
Synonym
Chromium acetate hydroxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)